Learn More
Motic™ Panthera E2 Aufrechtes Biologisches Mikroskop
Konzipiert für das akademische Labor und Freiluft. Nutzerfreundlich, mit robuster Mechanik und präziser Optik. Leicht zu verstauen, mit freier Handhabung dank Akku-Stromversorgung.
Marke: Motic™ 1100104601112
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Panthera E2 ist eine Version, die speziell auf die Ausbildung ausgerichtet ist.
- Es verfügt über eine mechanische Bühne, und der 360° drehbare Kopf eignet sich perfekt für die platzsparende Lagerung von Schränken nach dem Gebrauch.
- Die hochwertigen Plan UC-Objektive und eine effiziente LED-Beleuchtung mit extrem niedrigem Stromverbrauch ermöglichen die mehrstündige Stromversorgung dieses Systems über einen Akku, wodurch das Panthera E2 zum perfekten mobilen Mikroskop wird (Akku nicht im Lieferumfang enthalten).
- Binokularkopf Typ Siedentopf, 25° geneigt, 360° schwenkbar, 180° drehbar
- Weitfeldokulare mit großem Augenabstand UC-WF10x/20 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen und Augenmuscheln aus Gummi
- Umgedrehter vierfacher Objektivrevolver
- LED-Lichtbandanzeige
- CCIS UC planachromatisch (ohne Pb)
- Koaxial-Grob- und Feinfokussiersystem mit Spannungseinstellung
- Eingebaute, niedrige, koaxiale, mechanische, racklose Bühne (Steuerung mit der rechten Hand)
- Fokussierbarer Abbe-Kondensator N.A. 0,90 mit Irisblende und Schlitz
- Einstellbare LED-Beleuchtung mit Helligkeitsregulierung
- USB-Anschluss für die Stromversorgung der Kamera
- Stromversorgung 100 – 240 V (CE)
- Netzkabel, Inbusschlüssel, Staubschutzabdeckung aus Vinyl
Spezifikation
Fokussierbarer, zentrierbarer Abbe-Kondensor N.A. 0,90/1,25 mit Schlitz für Kontrastschieber | |
Siedentopf Binokular, 360° schwenkbar, 25° geneigt | |
40x, 100x, 400x | |
CCIS Planachromatische Objektive UC PL 4x, 10x, 40x S | |
Panthera E2 Aufrechtes biologisches binokulares Mikroskop | |
4x/0,10 (WD 30,5 mm), 10x/0,25 (WD 17,4 mm), 40x/0,65/S (WD 0,6 mm) |
Weitfeld N-WF10x/20 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden | |
Durchlicht-Fixed-Köhler-LED 1 W mit Helligkeitsregulierung | |
Panthera E2 Binokular 4x, 10x, 40x | |
Panthera | |
Infinite | |
7,5 kg |