Learn More
Motic™ Panthera C2 Aufrechtes Biologisches Mikroskop
Panthera C2: individuell ausrüstbar für anspruchvolle Aufgaben im Bio/Med Bereich. Das 22 mm Sehfeld schafft schnellen Überblick, das Licht-Management erleichtert die Routine, die Austauschbarkeit von LED- und Halogen-Leuchtmittel bedient auch traditionelle Färbungen.
1765.00 CHF - 2485.00 CHF
Spezifikation
Displaytyp | Nur Okular |
---|---|
Kopfausführung | Siedentopf Trinokular, 360° schwenkbar, 25° geneigt |
Produktlinie | Panthera |
Optische Konstruktion | Infinite |
Abmessungen (L x B x H) | 282 x 210 x 396 mm |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17679820
|
Motic™
1100104601142 |
Panthera C2 Trinokular 4x, 10x, 40x |
1765.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17689820
|
Motic™
1100104601162 |
Panthera C2 Trinokular 4x, 10x, Ph40x (einfaches Phasenkontrastpaket) |
2195.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17699820
|
Motic™
1100104601172 |
Panthera C2 Trinokular 4x, 10x, Ph40x (Phasenkontrastpaket) |
2485.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17542845
|
Motic™
1100104601141 |
Panthera C2 Trinokular 4x, 10x, 40x, 100x Öl |
1935.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Eine Technologie der Zukunft: Die Panthera C2 Durchlichtmikroskope für Biologie und Medizin. Flexibel in der Ausrüstung, bereit für anspruchsvolle Aufgaben. Die neue Optik der UC Plan Achromate bedient ein 22er Sehfeld: schneller Überblick für effizientes Arbeiten. Der 2-fach Objekthalter für Einhand-Bedienung erleichtert schnelles Screening für hohen Probendurchsatz. Die Beleuchtung ist variabel. 30W Halogen oder 3W LED, einfach auszutauschen. Für den Traditionalisten für beste Farbtreue bei klassischen Färbungen, für die Zukunft eine energiesparende und langlebige Lösung. Dies eingebettet in ein echtes Köhler-Beleuchtungskonzept. Das LightTracer-System ist speziell beim Vergrößerungswechsel ein schneller Ratgeber.
- Binokulartubus, Siedentopf Typ, 25º Einblickwinkel, Tubus 360º schwenkbar
- Weitfeld Brillenträger-Okulare UC-WF10X/22 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen, inkl. Augenmuscheln
- 5-fach Objektivrevolver, rückwärts gerichtet, mit Motic LightTracer (Intelligent Light Management)
- LED-Anzeige Beleuchtungsintensität
- Koaxialer Grob- und Feintrieb, Grobtrieb einstellbar
- Kompakter Eingebauter Kreuztisch mit koaxialem, zahnstangenlosem Trieb (Rechts-Hand-Bedienung)
- Fokussierbarer N.A. 0,90 Abbe Kondensor mit Irisblende und Schieber-Schlitz
- Beleuchtung nach Köhler, mit austauschbarem 3 W LED/30 W Halogen Leuchtmittel
- USB-Port für Kamera-Stromversorgung
- Netzteil 100-240 V (CE), mit Schlaf-Modus
- Netzkabel, Blaufilter, Inbus-Schlüssel, Staubschutzhülle, HAL-Leuchtmittel und LED-Modul
Spezifikation
Nur Okular | |
Panthera | |
282 x 210 x 396 mm |
Siedentopf Trinokular, 360° schwenkbar, 25° geneigt | |
Infinite | |
8,4 kg |