Learn More
Motic™ Panthera C2 Aufrechtes Biologisches Mikroskop
Panthera C2: individuell ausrüstbar für anspruchvolle Aufgaben im Bio/Med Bereich. Das 22 mm Sehfeld schafft schnellen Überblick, das Licht-Management erleichtert die Routine, die Austauschbarkeit von LED- und Halogen-Leuchtmittel bedient auch traditionelle Färbungen.
Marke: Motic™ 1100104601141
1574.48 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Auf Weltklasseniveau in einer revolutionären technischen zukunftsorientierten Lösung.
- Panthera C2 Trinokulares Mikroskop für Biowissenschaften: Ihr Gerät für anspruchsvolle Anwendungen.
- Dieses Modell mit einer kompletten Reihe neuer UC-Planachromaten, die ein 22 mm-Sichtfeld bieten, vereinfacht herausragende Leistung.
- Die neue patentierte racklose Bühne verfügt über einen einzigartigen Doppel-Objektträgerhalter für die Einhandbedienung.
- Die Beleuchtung erfolgt durch eine 30 W-Halogenlichtquelle, die mit 3 W-LEDs austauschbar ist, in einer Full-Köhler-Konfiguration.
- Das Motic™ LightTracer System mit codiertem Objektivrevolver, einem integrierten energiearmen Modus (Auto ON/OFF) und einer LED-Feedbackanzeige sorgt für einen optimalen Arbeitsablauf.
- Trinokularkopf Typ Siedentopf, 25° geneigt, 360° schwenkbar (fester Lichtspalt 50:50)
- Weitfeldokulare mit großem Augenabstand UC-WF10x/22mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen und Augenmuscheln aus Gummi
- Invertierter codierter Fünffach-Objektivrevolver mit Motic™ LightTracer (intelligentes Lichtmanagement)
- LED-Lichtbandanzeige
- CCIS™ UC planachromatisch (ohne Pb)
- Koaxial-Grob- und Feinfokussiersystem mit Spannungseinstellung
- Kompakte mechanische Bühne mit eingebauter, niedriger, rackloser koaxialer Bühnensteuerung und Probenhalter
- Köhlerbeleuchtung mit LED 3 W und austauschbarem 6 V/30 W-Halogenstrahler
- USB-Anschluss für die Stromversorgung der Kamera
- Stromversorgung 100 – 240 V (CE) mit Schlafmodus
Spezifikation
Kodierter, fokussierbarer und zentrierbarer Abbe-Kondensator N.A. 0,90/1,25 mit Schlitz für Kontrastschieber | |
Weitfeld UC-WF10x/22 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden | |
Durchlichtbeleuchtung mit Köhler-LED mit 3 W und Quarz-Halogen mit 6 V/30 W mit Helligkeitsregulierung | |
Panthera C2 Trinokular 4x, 10x, 40x, 100x Öl | |
Panthera | |
Infinite | |
282 x 210 x 396 mm |
Nur Okular | |
Siedentopf Trinokular, 360° schwenkbar, 25° geneigt | |
40X, 100X, 400X, 1000X | |
CCIS UC planachromatisch (ohne Pb) | |
Panthera C2 Aufrechtes biologisches trinokulares Mikroskop | |
4x/0,10 (WD 30,5 mm), 10x/0,25 (WD 17,4 mm), 40x/0,65/S (WD 0,6 mm), 100X/1,25-Öl (WD 0,16 mm) | |
8,4 kg |