Learn More
Palladiumdraht, 0.203 mm (0.008 Zoll) Durchmesser, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15496715
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladiumdraht, 0.203 mm (0.008 Zoll) Durchmesser, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496715
1 m
Click to view available options
Menge:
1 m
10 m
5 m
Artikelnummer. 15496715
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045072.G1
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium wire
Namenshinweis 0.203mm (0.008 in.) dia., Hard
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 m
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Geruchsneutral
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT17K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog Number045072.G6,045072.G1
ChargennummerQ30K039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog Number045072.G6,045072.G1
ChargennummerK14S020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number045072.G6,045081.A1,045072.G1
ChargennummerI20Z034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number045072.G6,045081.A1,045072.G1
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladiumdraht, 0.203 mm (0.008 Zoll) Durchmesser, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >