Learn More
Palladium auf 1/8 Zoll-Aluminiumoxid-Pellets, 0.5 % Pd, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10226730
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladium auf 1/8 Zoll-Aluminiumoxid-Pellets, 0.5 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10226730 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10226730
Marke: Thermo Scientific Acros 195082500
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium on 1/8-inch alumina pellets
Farbe Grau
Dichte 700g/L (tapped)
Menge 250 g
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Formelmasse 106.42
Reinheit (%) 0.5% (Pd)
Verpackung Glasflasche
Form Pellets
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466458 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2024 Catalog Number195080500,195082500,195080010
ChargennummerA0452069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Catalog Number195080500,195082500,195080010
ChargennummerA0457222 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2024 Catalog Number195080500,195082500,195080010
ChargennummerA0456505 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number195080500,195082500,195080010
ChargennummerA0408527 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number195080500,195082500,195080010
Produktidentifikator
  • Palladium on 1/8-inch alumina pellets
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium auf 1/8 Zoll-Aluminiumoxid-Pellets, 0.5 % Pd, Thermo Scientific Chemicals >