Learn More
Palladium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Pd in 10 % HCl, Thermo Scientific Chemicals
51.30 CHF - 172.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium standard solution |
---|---|
Konzentration | 997 to 1003 μg/mL of Pd (2+) in 10% HCl (20°C) |
Namenshinweis | 1 mg/ml Pd in 10% HCl |
CAS | 7440-05-3, 7647-01-0, 7732-18-5 |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10472581
|
Thermo Scientific Acros
196171000 |
100 mL | Kunststoffflasche |
51.30 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10685642
|
Thermo Scientific Acros
196175000 |
500 mL | Kunststoffflasche |
172.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die AtomadsorptionsspektroskopieSpezifikation
Palladium standard solution | |
1 mg/ml Pd in 10% HCl | |
Kunststoffflasche | |
Pd | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
Palladium | |
23938 | |
AAS | |
-25.0°C | |
1.05 | |
Lösung |
997 to 1003 μg/mL of Pd (2+) in 10% HCl (20°C) | |
7440-05-3, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
Braun-Rot | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
[Pd] | |
106.42 | |
CHEBI:33363 | |
1.0500g/mL | |
107.0°C | |
Löslichkeit in Wasser: löslich. |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Keep only in original container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- Palladium atomic absorption standard solution
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
RUO – Nur für Forschungszwecke