Learn More
Palladiumschwamm, -100+325 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11394598
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladiumschwamm, -100+325 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394598
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11394598
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042431.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium sponge
Farbe Grau bis Schwarz
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Menge 1 g
Reinheit (%) 99.95%
Netzgröße −100+325 Mesh
Geruch Odorless
Form Schwamm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerF28X124 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042431.03,042431.06,042455.30
ChargennummerP13D083 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042431.03,042431.06,042455.30
ChargennummerT10E050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042431.03,042431.06,042455.30
ChargennummerL13R024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042431.03,042431.06,042455.30
ChargennummerH26N11 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042431.03,042431.06,042455.30
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladiumschwamm, -100+325 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >