Learn More
Palladium-Silberfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis ohne Pt), Thermo Scientific Chemicals
124.00 CHF - 1320.25 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium Silver foil |
---|---|
Namenshinweis | 0.05mm (0.002 in.) thick |
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Pd:Ag; 75:25 wt% |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis ohne Pt) |
MDL-Nummer | MFCD02091738 |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Palladium Silver foil | |
Pd:Ag; 75:25 wt% | |
MFCD02091738 | |
Geruchsneutral | |
Folie |
0.05mm (0.002 in.) thick | |
(Metallbasis ohne Pt) | |
99.9% | |
≈0.36g/25x25mm |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen