Learn More
Palladium-Silberfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis ohne Pt), Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 042682.FF
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11385417
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Palladium Silver foil
Pd:Ag; 75:25 wt%
MFCD02091738
99.9%
≈0.36g/25x25mm
0.05mm (0.002 in.) thick
(Metallbasis ohne Pt)
25 x 25 mm
Geruchsneutral
Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerH03S018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042682.FI,042682.GH,042684.FF,042682.FF
ChargennummerB21M16 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042682.FI,042682.GH,042684.FF,042682.FF
ChargennummerE19U018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042682.FI,042682.GH,042684.FF,042682.FF
ChargennummerN19A044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042682.FI,042682.GH,042684.FF,042682.FF
ChargennummerH30M24 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042682.FI,042682.GH,042684.FF,042682.FF
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium-Silberfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis ohne Pt), Thermo Scientific Chemicals > 25 x 25 mm