Learn More
Palladium(II)-bromid, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Pd 39.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13444-94-5 | Br2Pd | 266.23 g/mol
168.38 CHF - 687.71 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13444-94-5 |
---|---|
Summenformel | Br2Pd |
Molekulargewicht (g/mol) | 266.23 |
MDL-Nummer | MFCD00011170 |
InChI-Schlüssel | INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | palladium ii bromide, palladium bromide, palladium bromide pdbr2, palladous bromide, palladium ii bromide, premion, palladium 2+ dibromide, pdbr2, palladiumbromide, palladiumbromide pdbr2 |
PubChem CID | 83469 |
IUPAC-Name | Dibrompalladium |
SMILES | [Br-].[Br-].[Pd++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11320288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043697.03 |
1 g |
168.38 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11310288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043697.06 |
5 g |
687.71 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13444-94-5 | |
266.23 | |
INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L | |
83469 | |
[Br-].[Br-].[Pd++] |
Br2Pd | |
MFCD00011170 | |
palladium ii bromide, palladium bromide, palladium bromide pdbr2, palladous bromide, palladium ii bromide, premion, palladium 2+ dibromide, pdbr2, palladiumbromide, palladiumbromide pdbr2 | |
Dibrompalladium |
Spezifikation
Palladium (II) bromide | |
13444-94-5 | |
Pulver | |
Br2Pd | |
palladium ii bromide, palladium bromide, palladium bromide pdbr2, palladous bromide, palladium ii bromide, premion, palladium 2+ dibromide, pdbr2, palladiumbromide, palladiumbromide pdbr2 | |
INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L | |
Dibrompalladium | |
83469 | |
99.998% | |
Pd 39.5% min |
(decomposition) | |
Schwarz | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011170 | |
Insoluble in water. Soluble in hydrogen bromide. | |
[Br-].[Br-].[Pd++] | |
266.23 | |
266.22 | |
Premion™ |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-588-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen