Learn More
Palladium(II)-bromid, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Pd 39.5 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11320288
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladium(II)-bromid, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Pd 39.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11320288
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11320288
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043697.03
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13444-94-5 | Br2Pd | 266.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13444-94-5
Summenformel Br2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 266.23
MDL-Nummer MFCD00011170
InChI-Schlüssel INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii bromide, palladium bromide, palladium bromide pdbr2, palladous bromide, palladium ii bromide, premion, palladium 2+ dibromide, pdbr2, palladiumbromide, palladiumbromide pdbr2Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 83469
IUPAC-Name Dibrompalladium
SMILES [Br-].[Br-].[Pd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium (II) bromide
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in hydrogen bromide.
Formelmasse 266.22
Reinheit (%) 99.998%
Güte Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 39.5% min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ19K019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number043697.06,043697.03
ChargennummerX03K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2024 Catalog Number043697.06,043697.03
ChargennummerM19I027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number043697.06,043697.03
ChargennummerB01Y019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043697.06,043697.03
ChargennummerA24X012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043697.06,043697.03
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium(II)-bromid, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Pd 39.5 % min., Thermo Scientific Chemicals >