Learn More
Palladium(II)-acetat, Trimer, Pd 45.9 bis 48.4 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3375-31-3 | C4H6O4Pd | 224.51 g/mol
179.00 CHF - 3455.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 3375-31-3 |
---|---|
Summenformel | C4H6O4Pd |
Molekulargewicht (g/mol) | 224.51 |
MDL-Nummer | MFCD00012453 |
InChI-Schlüssel | YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetateMehr anzeigen |
PubChem CID | 167845 |
IUPAC-Name | Palladium(2+); Diacetat |
SMILES | [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11346028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010516.03 |
1 g |
179.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11356028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010516.06 |
5 g |
831.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11336028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010516.14 |
25 g |
3455.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
3375-31-3 | |
224.51 | |
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L | |
167845 | |
[Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C4H6O4Pd | |
MFCD00012453 | |
palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetateMehr anzeigen | |
Palladium(2+); Diacetat |
Spezifikation
Palladium(II) acetate | |
3375-31-3 | |
Verschiedene Formen in Rot-(Pulver/Flocken/kristallin/Beads) | |
C4H6O4Pd | |
palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate | |
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L | |
Palladium(2+); Diacetat | |
167845 | |
Various forms in red-brown color (powder/flake/crystalline/beads) |
∽205°C (decomposition) | |
Rot bis braun | |
45.9 to 48.4% | |
MFCD00012453 | |
Soluble as monomer in glacial acetic acid or as trimer in benzene. | |
[Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
224.51 | |
673.46 |
Sicherheit und Handhabung
Avoid contact with skin. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable gloves and eye/face protection. This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.
P234-P280-P305+P351+P338-P310-P390
Gehäuse H290-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 222-164-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AJ9000000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen