Learn More
Palladium(II)-acetat, Trimer, Pd 45.9 bis 48.4 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11356028
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladium(II)-acetat, Trimer, Pd 45.9 bis 48.4 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356028
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11356028
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010516.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3375-31-3 | C4H6O4Pd | 224.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3375-31-3
Summenformel C4H6O4Pd
Molekulargewicht (g/mol) 224.51
MDL-Nummer MFCD00012453
InChI-Schlüssel YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
PubChem CID 167845
IUPAC-Name Palladium(2+); Diacetat
SMILES [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium(II) acetate
Schmelzpunkt ∽205°C (decomposition)
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Verschiedene Formen in Rot-(Pulver/Flocken/kristallin/Beads)
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 45.9 to 48.4%
Löslichkeitsinformationen Soluble as monomer in glacial acetic acid or as trimer in benzene.
Formelmasse 673.46
Aussehen Various forms in red-brown color (powder/flake/crystalline/beads)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ19K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number010516.03,010516.14,010516.06
ChargennummerZ19K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog Number010516.03,010516.14,010516.06
ChargennummerZ09K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog Number010516.03,010516.14,010516.06
ChargennummerDL0079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2024 Catalog Number010516.03,010516.14,010516.06
ChargennummerW03K017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number010516.03,010516.14,010516.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium(II)-acetat, Trimer, Pd 45.9 bis 48.4 %, Thermo Scientific Chemicals >