Learn More
Palladium(II)-acetat, 47.5 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3375-31-3 | C4H6O4Pd | 224.51 g/mol
178.89 CHF - 6696.32 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 3375-31-3 |
---|---|
Summenformel | C4H6O4Pd |
Molekulargewicht (g/mol) | 224.51 |
MDL-Nummer | MFCD00012453 |
InChI-Schlüssel | YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate |
PubChem CID | 167845 |
SMILES | [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10767234
|
Thermo Scientific Acros
195180010 |
1 g | Glasflasche |
178.89 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10522221
|
Thermo Scientific Acros
195180020 |
2 g | Glasflasche |
374.18 CHF
2 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10790701
|
Thermo Scientific Acros
195180100 |
10 g | Glasflasche |
1699.46 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11984351
|
Thermo Scientific Acros
195180500 |
50 g | Glasflasche |
6696.32 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
3375-31-3 | |
224.51 | |
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L | |
167845 |
C4H6O4Pd | |
MFCD00012453 | |
palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate | |
[Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Spezifikation
Palladium(II) acetate | |
47.5% Pd | |
C4H6O4Pd | |
MFCD00012453 | |
palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate | |
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L | |
Palladium(2+); Diacetat | |
167845 | |
47.5% (Pd) |
205.0°C | |
3375-31-3 | |
(CH3CO2)2Pd | |
15,7092 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, methylene dichloride,, chloroform, acetonitrile and diethylether, insoluble in alcohols | |
[Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
224.51 | |
224.51 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Erklärung
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 222-164-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AJ1900000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Palladium(II) acetate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.