Learn More
Palladiumfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Ca. .0.75 g/25 x 25 mm
553.00 CHF - 4275.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-05-3 |
---|---|
Summenformel | Pd |
Molekulargewicht (g/mol) | 106.42 |
MDL-Nummer | MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 |
InChI-Schlüssel | KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon |
PubChem CID | 23938 |
ChEBI | CHEBI:33363 |
IUPAC-Name | Palladium |
SMILES | [Pd] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11347197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011515.FF |
25 x 25 mm |
553.00 CHF
25 Millimeter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11305889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011515.FI |
50 x 50 mm |
1460.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11337197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011515.GH |
100 x 100 mm |
4275.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-05-3 | |
106.42 | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
23938 | |
Palladium |
Pd | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon | |
CHEBI:33363 | |
[Pd] |
Spezifikation
Palladium | |
7440-05-3 | |
12.02g/cm3 at 20°C | |
Pd | |
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon | |
[Pd] | |
106.42 | |
CHEBI:33363 | |
Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick |
Silberfarben bis grau | |
Silver gray foil | |
99.9% (Metals basis) | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
Palladium | |
23938 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-115-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen