Learn More
Palladiumfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11347197
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladiumfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347197
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11347197
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011515.FF
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. .0.75 g/25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray foil
Dichte 12.02g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Menge 25 x 25 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA11T015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011515.FI,011515.GH,011515.FF
ChargennummerS12B032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011515.FI,011515.GH,011515.FF
ChargennummerH17R012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011515.FI,011515.GH,011515.FF
ChargennummerJ22P25 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011515.FI,011515.GH,011515.FF
ChargennummerJ23L19 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011515.FI,011515.GH,011515.FF
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladiumfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >