Learn More
Palladium-Schwarz, 98 % Pd, Oberfläche 28–33 m2/g, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10551641
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladium-Schwarz, 98 % Pd, Oberfläche 28–33 m2/g, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10551641
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10551641
Marke: Thermo Scientific Acros 195150050
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium black
Farbe Schwarz
Namenshinweis 98% Pd
Schmelzpunkt 1555.0°C
Siedepunkt 2970.0°C
Strukturformel Pd
Menge 5 g
Merck Index 15, 7090
Formelmasse 106.4
Reinheit (%) ≥97.5% (Pd)
Verpackung Glasflasche
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0452620 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2023 Catalog Number195150010,195150050
ChargennummerA0395661 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number195150010,195150050
ChargennummerA0422153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2020 Catalog Number
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium-Schwarz, 98 % Pd, Oberfläche 28–33 m2/g, Thermo Scientific Chemicals >