Learn More
Palladium-Schwarz, 98 % Pd, Oberfläche 28–33 m2/g, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10460471
Verfügbar ab: 26-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladium-Schwarz, 98 % Pd, Oberfläche 28–33 m2/g, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10460471 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10460471
Marke: Thermo Scientific Acros 195150010
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium black
Farbe Schwarz
Namenshinweis 98% Pd
Schmelzpunkt 1555.0°C
Siedepunkt 2970.0°C
Strukturformel Pd
Menge 1 g
Merck Index 15, 7090
Formelmasse 106.4
Reinheit (%) ≥97.5% (Pd)
Verpackung Glasflasche
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0452620 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number195150010,195150050
ChargennummerA0452620 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2023 Catalog Number195150010,195150050
ChargennummerA0395661 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number195150010,195150050
ChargennummerA0422153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2020 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Palladium, powder
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Palladium
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium-Schwarz, 98 % Pd, Oberfläche 28–33 m2/g, Thermo Scientific Chemicals >