Learn More
Palladium auf Aktivkohle, nicht reduziert, 5 % Pd, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15159223
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Palladium auf Aktivkohle, nicht reduziert, 5 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15159223
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15159223
Marke: Thermo Scientific Acros 195025000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3, 7440-44-0
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium on activated carbon
Farbe Weiß
Namenshinweis 5% Pd
Menge 500 g
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Merck Index 15, 7090
Formelmasse 106.42
Reinheit (%) 4.8 to 5.2% (Pd, on dry basis)
Verpackung Glasflasche
Partikelgröße Typicaly 10% (<4 Micron) , 50% (<21 Micron), 90% (<90 Micron)
Form Kristalle oder Kristallpulver und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0456396 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number195025000,195020100,195021000
ChargennummerA0449246 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2023 Catalog Number195025000,195020100,195021000
ChargennummerA0397401 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0413013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0408067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number195025000,195020100,195021000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Palladium on activated carbon, unreduced
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium auf Aktivkohle, nicht reduziert, 5 % Pd, Thermo Scientific Chemicals >