Learn More
Palladium, 5 % auf Aktivkohlepaste, 5R437, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15476357
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladium, 5 % auf Aktivkohlepaste, 5R437, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15476357
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Artikelnummer. 15476357
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33537.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Benzoylthiophene sind allosterische Verstärker (AE) mit agonistischer Aktivität am A1-Adenosinrezeptor.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C),
Hinweise
Verkauft auf einer trockenen Gewichtbasis. Das Einheitsgewicht schließt das Wassergewicht aus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium
Namenshinweis 5% on activated carbon paste, 5R437
Menge 1 g
UN-Nummer UN1325
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerLG0167 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH33537.03,H33537.09
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium, 5 % auf Aktivkohlepaste, 5R437, Thermo Scientific™ >