Learn More
SGE™ PAL gasdichte Headspace-Autosamplerspritzen mit fester 56 mm-Nadel
Betrieb bei höchsten Temperaturen. SGE PAL gasdichte Headspace-Autosampler-Spritzen mit fester 56 mm-Nadel verbessern den Analyseablauf und sind speziell für die Verwendung mit CTC PAL- und LEAP-Autosamplern vorgesehen.
179.00 CHF - 186.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Produkttyp Autosampler-Spritze
Art der Kanülenspitze Seitliche Öffnung
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC, CombiPAL, PAL, LEAP
Anschlusstyp Befestigt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Außendurchmesser (metrisch) Kanüle Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Außendurchmesser (metrisch) Kanüle Preis Menge & Verfügbarkeit  
12655597
Unterlagen ansehen
SGE™
008131
1 ml 23 G 0,63 mm
186.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13177876
Unterlagen ansehen
SGE™
008136
1 ml 26 G 0.47 mm
186.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12857913
Unterlagen ansehen
SGE™
008631
2.5 ml 23 G 0.63 mm
179.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13187876
Unterlagen ansehen
SGE™
008636
2.5 ml 26 G 0.47 mm
179.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Betrieb bei höchsten Temperaturen.SGE PAL gasdichte Headspace-Autosampler-Spritzen mit fester 56 mm-Nadel verbessern den Analyseablauf und sind speziell für die Verwendung mit CTC PAL- und LEAP-Autosamplern vorgesehen.
  • Mit Diamond Spritzentechnologie
  • Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
  • Erhöhte Laufruhe
  • Speziell für PAL
  • Bessere Genauigkeit   durch geringere Verschleppung, und kein Risiko einer Kontamination durch Klebstoff
  • Einsatzfähig bis zu 150 °C und verfügen über eine bestromte Kolbenspitze, um eine gasdichte Abdichtung zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
Gaschromatographie
Seitliche Öffnung
Befestigt
Autosampler-Spritze
CTC, CombiPAL, PAL, LEAP
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ PAL gasdichte Headspace-Autosamplerspritzen mit fester 56 mm-Nadel