Learn More
SGE™ PAL gasdichte Headspace-Autosamplerspritzen mit fester 56 mm-Nadel
Betrieb bei höchsten Temperaturen. SGE PAL gasdichte Headspace-Autosampler-Spritzen mit fester 56 mm-Nadel verbessern den Analyseablauf und sind speziell für die Verwendung mit CTC PAL- und LEAP-Autosamplern vorgesehen.
Marke:  SGE™ 008136
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13177876
  • 186.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
Betrieb bei höchsten Temperaturen.SGE PAL gasdichte Headspace-Autosampler-Spritzen mit fester 56 mm-Nadel verbessern den Analyseablauf und sind speziell für die Verwendung mit CTC PAL- und LEAP-Autosamplern vorgesehen.
  • Mit Diamond Spritzentechnologie
  • Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
  • Erhöhte Laufruhe
  • Speziell für PAL
  • Bessere Genauigkeit   durch geringere Verschleppung, und kein Risiko einer Kontamination durch Klebstoff
  • Einsatzfähig bis zu 150 °C und verfügen über eine bestromte Kolbenspitze, um eine gasdichte Abdichtung zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
26 G
Gaschromatographie
1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H
Seitliche Öffnung
Befestigt
0.47 mm
Autosampler-Spritze
1 ml
CTC, CombiPAL, PAL, LEAP
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ PAL gasdichte Headspace-Autosamplerspritzen mit fester 56 mm-Nadel > Modell: 1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H; Volumen: 1 μl