Learn More
SGE™ PAL Autosampler-Spritzen mit abnehmbarer 50 mm-Nadel mit konischer Spitze
Die Diamond Spritzentechnologie sorgt für verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit, einen breiten Temperaturbereich und reibungslosen Betrieb. PAL Autosampler-Spritzen mit abnehmbarer 50 mm Nadel mit konischer Spitze für CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200 /800 Autosampler
95.35 CHF - 151.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
---|---|
Länge (metrisch) | 50 mm |
Art der Kanülenspitze | Konus |
Anschlusstyp | Abnehmbar |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12674915
|
SGE™
000490 |
0,5 μl | 26 G | 0.5BNR-C/T-5/0.47C |
151.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12684915
|
SGE™
000492 |
0,5 μl | 23 G | 0.5BNR-C/T-5/0.63C |
151.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12917506
|
SGE™
001984 |
5 μl | 23 ga | 5R-C/T-0.63C |
113.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10770272
|
SGE™
002982 |
10 μl | 26 ga | 10R-C/T-5/0.47C |
95.47 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10152922
|
SGE™
002984 |
10 μl | 23 ga | 10R-C/T-5/0.63C |
95.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10247312
|
SGE™
002985 |
10 μl | 26 ga | 10R-C/T-GT-5/0.47C |
121.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12624925
|
SGE™
005333 |
100 μl | 26 G | 100R-C/T-GT-5/0.47C |
131.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
- Großer Temperaturbereich bis 150 °C
- Verbesserte Laufruhe
- Speziell für PAL konzipiert
- 22 Gauge-Nadeln mit 0.72 mm Außendurchmesser
- 23 Gauge-Nadeln mit 0.63 mm Außendurchmesser
- 26 Gauge-Nadeln mit 0.47mm Außendurchmesser
- Genauigkeit und Reproduzierbarkeit ±1 % (Abgabemenge) (±2 % für 0.5 μl-Spritzen)
- Konusförmig (auch als Punktart AS für Autosampler bekannt), um Multiinjektions-Anforderungen zu widerstehen und zur Steigerung der Haltbarkeit des Septums bei Verwendung mit einem Autosampler
- Sofern ein gasdichter Kolben zum Einsatz kommt, besteht dieser aus PTFE
Spezifikation
Gaschromatographie | |
50 mm | |
Konus | |
Abnehmbar |