Learn More
p53, p Ser15 Antibody (261366), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals FAB18391E
Artikelnummer. 18566908
  • 732.00 CHF / 0.10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
p53 Monoclonal antibody specifically detects p53 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
p53, p Ser15 Antibody (261366), DyLight 405, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 405