Learn More
Justrite™ Auffangwanne
Zur Aufnahme versehentlicher Verschüttungen. Die Auffangwanne zur Flüssigkeitsentsorgung fasst Behälter bis 30.5 cm (12 in.) Durchmesser.
Marke: Justrite™ 84003
Beschreibung
Passend für Entsorgungsbehälter mit einem Durchmesser von 30.5 cm (12 in.). Zur Aufnahme von bis zu 18.9 l (5 gal.) empfohlen.- Auslaufsicher
- Durchscheinend
- Langlebig
- Polyethylen
Spezifikation
EPA | |
5 gal. | |
Polyethylen | |
Für das Auffangen von versehentlich verschütteteten Stoffen beim Auffüllen der Sicherheits-Entsorgungskanne | |
14,875 in. | |
14,875 in. | |
7.625 Zoll |
Durchscheinend | |
18,9 L | |
Auffangbecken für verschüttete Stoffe | |
Quadratisch | |
37,9 cm | |
37,9 cm | |
19,4 cm |
JTT001 International Catalogue May 2010
DateigrößeVersion: 6.4 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite™ Auffangwanne > 379 x 379 x 194 mm (L x B x H)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur