Learn More
Agilent BioTek MultiFlo FX Multi-Modus-Spender
MultiFlo FX is an automated multi-mode reagent dispenser for 6- to 1536-well microplates.
auf Anfrage
Spezifikation
Produkttyp | Mikrotiterplatten-Dispenser |
---|---|
Genauigkeit | ±5 % bei 1 μl, ±2,0 % bei 5 μl, ±2,0 % bei 10 μl |
Zertifizierung/Konformität | CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Primäre/sekundäre Screening-Assays, Verbundlagerung, Genomik- und Proteomikforschung, ELISA, zellbasiertes Waschen, Fixieren, Färben, Normalisierung von Volumen oder Konzentration |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kompatibel mit BioStack und Automatisierungslösungen von Drittanbietern; kompatibel mit BioSpa 8 automatisierter Inkubator |
Produktcode | Marke | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17207829
|
Agilent BioTek
MFXP1-SN |
MFXP1. | 1 Modularm, 1 Peristaltikpumpe und 1 Peri-Pumpenkassette mit Kunststoffspitzen |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||||
17217829
|
Agilent BioTek
MFXP2-SN |
MFXP2. | 2 Modularme, 1 Peristaltikpumpe und 1 Peri-Pumpenkassette mit Kunststoffspitzen |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||||
17227829
|
Agilent BioTek
MFXP2R-SN |
MFXP2R. | RAD Einkanalspender, 2 Modularme, 2 peristaltische Dispensierpumpen, 1 RAD-Verteiler und Schläuche |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||||
Beschreibung
MultiFlo FX ist ein automatisierter Multimodus-Reagenzienspender für 6- bis 1536-Well-Mikrotiterplatten. Das System umfasst verschiedene einzigartige Technologien in seinem modularen Design, wie Parallel Dispense, Random Access Dispensing (RAD) und das patentierte Automated Media Exchange (AMX) Module
Die Technologien im MultiFlo FX Mikrotiterplatten-Dispenser ermöglichen viele Anwendungen im Umgang mit Flüssigkeiten, von 2D- und 3D-Zellkulturen bis hin zu Konzentrations-Normalisierungs-Assays, ELISA, Bead-basierten Assays und mehr. Ein vollständig konfiguriertes MultiFlo FX ersetzt bis zu fünf Flüssigkeitsgeräte und spart Platz, Zeit und Gerätebudgets. MultiFlo FX bietet vollständige Workflow-Automatisierung in der Zellbildgebung und biochemischen Anwendungen.
Spezifikation
Mikrotiterplatten-Dispenser | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
Kompatibel mit BioStack und Automatisierungslösungen von Drittanbietern; kompatibel mit BioSpa 8 automatisierter Inkubator | |
Dispensieren (Peri-Pumpe und Spritze): 96-, 384- und 1536-Well Standard-, Deep- und PCR-Platten; 6-. 12-, 24- und 48-Well-Platten (Dispensierspitze konfigurierbar); Waschen: 96-. 384-Well-Standardplatten; 6-, 12-, 24- und 48-Well-Platten (mit kompatibler Verteilerkonfiguration) | |
LHC2 Software; LHC2 Secure für 21 CFR Part 11-Konformität (Option); SiLA-kompatibler Treiber (Option) | |
17,2 in. | |
8 in. | |
11,8 in. | |
14,3 lb. | |
Max. 90 W |
±5 % bei 1 μl, ±2,0 % bei 5 μl, ±2,0 % bei 10 μl | |
Primäre/sekundäre Screening-Assays, Verbundlagerung, Genomik- und Proteomikforschung, ELISA, zellbasiertes Waschen, Fixieren, Färben, Normalisierung von Volumen oder Konzentration | |
Farb-Touchscreen; Erstellen, Bearbeiten oder Ausführen mehrerer Protokolle auf dem Gerät | |
<5 % CV bei 1 μl, <2,5 % CV bei 5 μl, <2,0 % CV bei 10 μl | |
96 Wells, 5 μl Kass., 10 μl/Well: 3 Sekunden, 96 Wells, 5 μl Kass., 20 μl/Well: 3,5 Sekunden, 384 Wells, 5 μl Kass., 5 μl/Well: 6,5 Sekunden, 384 Wells, 10 μl Kass., 10 μl/Well: 8 Sekunden, 384 Wells, 1 μl Kass., 1 μl/Well: 6 Sekunden, 1536 Wells, 1 μl Kass., 1 μl/Well: 21 Sekunden | |
43,5 cm | |
20,3 cm | |
29,2 cm | |
6,5 kg | |
100/240 V |