Learn More
Agilent BioTek MultiFlo FX Multi-Modus-Spender
GREENER_CHOICE
MultiFlo FX is an automated multi-mode reagent dispenser for 6- to 1536-well microplates.
Marke:  Agilent BioTek MFXP2R-SN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17227829
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
MultiFlo FX ist ein automatisierter Multimodus-Reagenzienspender für 6- bis 1536-Well-Mikrotiterplatten. Das System umfasst verschiedene einzigartige Technologien in seinem modularen Design, wie Parallel Dispense, Random Access Dispensing (RAD) und das patentierte Automated Media Exchange (AMX) Module
Die Technologien im MultiFlo FX Mikrotiterplatten-Dispenser ermöglichen viele Anwendungen im Umgang mit Flüssigkeiten, von 2D- und 3D-Zellkulturen bis hin zu Konzentrations-Normalisierungs-Assays, ELISA, Bead-basierten Assays und mehr. Ein vollständig konfiguriertes MultiFlo FX ersetzt bis zu fünf Flüssigkeitsgeräte und spart Platz, Zeit und Gerätebudgets. MultiFlo FX bietet vollständige Workflow-Automatisierung in der Zellbildgebung und biochemischen Anwendungen.
Serviceleistungen
12 Monate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±5 % bei 1 μl, ±2,0 % bei 5 μl, ±2,0 % bei 10 μl
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Primäre/sekundäre Screening-Assays, Verbundlagerung, Genomik- und Proteomikforschung, ELISA, zellbasiertes Waschen, Fixieren, Färben, Normalisierung von Volumen oder Konzentration
RAD Einkanalspender, 2 Modularme, 2 peristaltische Dispensierpumpen, 1 RAD-Verteiler und Schläuche
MFXP2R.
<5 % CV bei 1 μl, <2,5 % CV bei 5 μl, <2,0 % CV bei 10 μl
96 Wells, 5 μl Kass., 10 μl/Well: 3 Sekunden, 96 Wells, 5 μl Kass., 20 μl/Well: 3,5 Sekunden, 384 Wells, 5 μl Kass., 5 μl/Well: 6,5 Sekunden, 384 Wells, 10 μl Kass., 10 μl/Well: 8 Sekunden, 384 Wells, 1 μl Kass., 1 μl/Well: 6 Sekunden, 1536 Wells, 1 μl Kass., 1 μl/Well: 21 Sekunden
43,5 cm
20,3 cm
29,2 cm
6,5 kg
100/240 V
Mikrotiterplatten-Dispenser
500 nl bis 30.000 μl
Kompatibel mit BioStack und Automatisierungslösungen von Drittanbietern; kompatibel mit BioSpa 8 automatisierter Inkubator
Farb-Touchscreen; Erstellen, Bearbeiten oder Ausführen mehrerer Protokolle auf dem Gerät
Dispensieren (Peri-Pumpe und Spritze): 96-, 384- und 1536-Well Standard-, Deep- und PCR-Platten; 6-. 12-, 24- und 48-Well-Platten (Dispensierspitze konfigurierbar); Waschen: 96-. 384-Well-Standardplatten; 6-, 12-, 24- und 48-Well-Platten (mit kompatibler Verteilerkonfiguration)
LHC2 Software; LHC2 Secure für 21 CFR Part 11-Konformität (Option); SiLA-kompatibler Treiber (Option)
17,2 in.
8 in.
11,8 in.
14,3 lb.
Max. 90 W
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agilent BioTek MultiFlo FX Multi-Modus-Spender > Plattentyp: 96- und 384-Well