Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ 384-Well Mikrotiterplatten
Nicht behandelte Mikrotiterplatten für verschiedene Anwendungen
208.00 CHF - 655.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 16 x 24 |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 384 |
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10236333
|
BRAND™
781622 |
Schwarz | 0,1 mL |
227.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10678463
|
BRAND™
781620 |
Durchsichtig | 0,1 mL |
208.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10582474
|
BRAND™
781621 |
Weiß | 0,1 mL |
218.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10752304
|
BRAND™
781626 |
Weiß, Mit durchsichtigem Boden | 0,12 mL |
655.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10072103
|
BRAND™
781627 |
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden | 0,12 mL |
655.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Nicht behandelte PS-Oberfläche
- Mittelstark bindend, nicht steril
- Standardplatte für die meisten Anwendungen
- Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase; nicht zytoxisch
Spezifikation
Standard | |
16 x 24 | |
384 | |
Unbehandelt | |
Für homogene Assays, Screenings, Aufbewahrung |
Ohne Deckel | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
50/Karton |