Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ 384-Well Mikrotiterplatten
Nicht behandelte Mikrotiterplatten für verschiedene Anwendungen
Marke:  BRAND™ 781622
176.17 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10236333
  • 227.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nicht behandelte PS-Oberfläche
  • Mittelstark bindend, nicht steril
  • Standardplatte für die meisten Anwendungen
  • Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase; nicht zytoxisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
16 x 24
Polystyrol
384
Unbehandelt
Für homogene Assays, Screenings, Aufbewahrung
Ohne Deckel
Schwarz
0,1 mL
Unsteril
Flacher Boden (F-Well)
50/Karton