Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ 384-Well Mikrotiterplatten
Nicht behandelte Mikrotiterplatten für verschiedene Anwendungen
Marke: BRAND™ 781621
185.95 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nicht behandelte PS-Oberfläche
- Mittelstark bindend, nicht steril
- Standardplatte für die meisten Anwendungen
- Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase; nicht zytoxisch
Spezifikation
Standard | |
16 x 24 | |
Polystyrol | |
384 | |
Unbehandelt | |
Für homogene Assays, Screenings, Aufbewahrung |
Ohne Deckel | |
Weiß | |
0,1 mL | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
50/Karton |