Learn More
Thermo Scientific™ Lambda DNA/HindIII-Marker
Führen Sie mit diesem konventionellen Marker aus 8 scharfen Banden die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung großer doppelsträngiger DNA-Fragmente in Agarose-Gelen durch.
110.00 CHF - 420.00 CHF
Spezifikation
Geltyp | Agarose |
---|---|
Produkttyp | DNA/Hind III Marker |
Sofort einsatzbereit | Nein |
Gelkompatibilität | Agarose-Gele |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11873943
|
Thermo Scientific™
SM0101 |
5 x 50 μg |
110.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11883943
|
Thermo Scientific™
SM0102 |
25 x 50 μg |
420.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Der Lambda DNA/HindIII Marker wird für die Größenbestimmung linearer doppelsträngiger großer DNA-Fragmente in Agarosegelen empfohlen. Lambda-DNA wird mit dem/den entsprechenden Thermo Scientific Restriktionsenzym(en) vollständig verdaut, dann gereinigt und in Lagerpuffer gelöst. Die DNA-Fragmente des Markers weisen verschiedene klebrige Enden auf, je nach Restriktionsenzym, das zur Herstellung der Marker verwendet wurde.
Der Marker kann mit T4-Polynukleotidkinase radioaktiv gekennzeichnet werden. Alternativ kann er im Zuge der Auffüllreaktion mit Klenow-Fragment oder Klenow-Fragment exo- radioaktiv oder nicht radioaktiv markiert werden.
Besondere Eigenschaften
- Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung großer DNA-Fragmente
- Klar abgegrenzte Banden:
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
Agarose | |
DNA/Hind III Marker | |
Nein | |
Agarose-Gele |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.