Learn More
Thermo Scientific™ Lambda DNA/HindIII-Marker
Führen Sie mit diesem konventionellen Marker aus 8 scharfen Banden die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung großer doppelsträngiger DNA-Fragmente in Agarose-Gelen durch.
Marke: Thermo Scientific™ SM0102
386.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21968" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Der Lambda DNA/HindIII Marker wird für die Größenbestimmung linearer doppelsträngiger großer DNA-Fragmente in Agarosegelen empfohlen. Lambda-DNA wird mit dem/den entsprechenden Thermo Scientific Restriktionsenzym(en) vollständig verdaut, dann gereinigt und in Lagerpuffer gelöst. Die DNA-Fragmente des Markers weisen verschiedene klebrige Enden auf, je nach Restriktionsenzym, das zur Herstellung der Marker verwendet wurde.
Der Marker kann mit T4-Polynukleotidkinase radioaktiv gekennzeichnet werden. Alternativ kann er im Zuge der Auffüllreaktion mit Klenow-Fragment oder Klenow-Fragment exo- radioaktiv oder nicht radioaktiv markiert werden.
Der Lambda DNA/HindIII Marker wird für die Größenbestimmung linearer doppelsträngiger großer DNA-Fragmente in Agarosegelen empfohlen. Lambda-DNA wird mit dem/den entsprechenden Fermentas PureExtreme Restriktionsenzym(en) vollständig verdaut, dann gereinigt und in Lagerpuffer gelöst. Die DNA-Fragmente des Markers weisen verschiedene klebrige Enden auf, je nach verwendetem Restriktionsenzym. Der Marker kann mit T4-Polynukleotid-Kinase radioaktiv gekennzeichnet werden. Alternativ kann er im Zuge der Auffüllreaktion mit Klenow-Fragment oder Klenow-Fragment exo- radioaktiv oder nicht radioaktiv markiert werden.- Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung großer DNA-Fragmente
- Klar abgegrenzte Banden:
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Hinweis:
Die kohäsiven Enden (die 12 nt cos-Stelle der Lambda-DNA) der angezeigten Fragmente™ können sich anbinden und zusätzliche Banden bilden. Diese Fragmente können durch Erhitzen bei 65 °C für 5 Minuten und anschließendes Kühlen auf Eis für 3 Minuten getrennt werden.
Spezifikation
Agarose | |
Nein | |
25 x 50 μg |
DNA/Hind III Marker | |
Agarose-Gele |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.