Learn More
Thermo Scientific™ Lambda DNA/HindIII-Marker
Führen Sie mit diesem konventionellen Marker aus 8 scharfen Banden die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung großer doppelsträngiger DNA-Fragmente in Agarose-Gelen durch.
Marke:  Thermo Scientific™ SM0101
73.33 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11873943
  • 110.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Beschreibung
Der Lambda DNA/HindIII Marker wird für die Größenbestimmung linearer doppelsträngiger großer DNA-Fragmente in Agarosegelen empfohlen. Lambda-DNA wird mit dem/den entsprechenden Thermo Scientific Restriktionsenzym(en) vollständig verdaut, dann gereinigt und in Lagerpuffer gelöst. Die DNA-Fragmente des Markers weisen verschiedene klebrige Enden auf, je nach Restriktionsenzym, das zur Herstellung der Marker verwendet wurde.
Der Marker kann mit T4-Polynukleotidkinase radioaktiv gekennzeichnet werden. Alternativ kann er im Zuge der Auffüllreaktion mit Klenow-Fragment oder Klenow-Fragment exo- radioaktiv oder nicht radioaktiv markiert werden.
Besondere Eigenschaften
  • Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung großer DNA-Fragmente
  • Klar abgegrenzte Banden:
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Agarose
Nein
5 x 50 μg
DNA/Hind III Marker
Agarose-Gele