Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler 1 kb Plus DNA-Leiter, gebrauchsfertig
Führen Sie die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose-Gelen durch.
110.00 CHF - 252.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 6X |
---|---|
Geltyp | Agarose |
Marker oder Farbstoff | Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G |
Produkttyp | DNA-Leiter |
Sofort einsatzbereit | Ja |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10101240
|
Thermo Scientific™
SM1333 |
500 Anwendungen |
252.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10600301
|
Thermo Scientific™
SM1334 |
50 μg |
110.00 CHF
50 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Die GeneRuler 1 kb Plus DNA-Leiter, gebrauchsfertig, 75 bis 20.000 bp wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarosegelen empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die GeneRuler 1 kb Plus DNA-Leiter, gebrauchsfertig, ist zum direkten Beladen des Gels mit 6x DNA-Ladefarbstoff vorgemischt.
Die Leiter ist im Lieferumfang des 6x DNA-Ladefarbstoff für DNA-Proben enthalten.
Besondere Eigenschaften
- Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
- Klar abgegrenzte Banden
- Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
- Kann direkt geladen werden, und ist bei Raumtemperatur 6 Monate stabil
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
6X | |
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G | |
Ja | |
Agarose-Gele | |
GeneRuler |
Agarose | |
DNA-Leiter | |
75 bp bis 20000 bp | |
Nachhaltige Verpackung |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.