Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler 1 kb Plus DNA-Leiter, gebrauchsfertig
Führen Sie die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose-Gelen durch.
Marke: Thermo Scientific™ SM1334
75.04 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
77.72 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die GeneRuler 1 kb Plus DNA-Leiter, gebrauchsfertig, 75 bis 20.000 bp wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarosegelen empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die GeneRuler 1 kb Plus DNA-Leiter, gebrauchsfertig, ist zum direkten Beladen des Gels mit 6x DNA-Ladefarbstoff vorgemischt.
Die Leiter ist im Lieferumfang des 6x DNA-Ladefarbstoff für DNA-Proben enthalten.
Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten. Die GeneRuler 1kb Plus DNA-Leiter kann radioaktiv mit T4-Polynukleotidkinase markiert werden. Die Leiter wird mit 6x DNA-Ladefarbstoff für Proben-DNA geliefert.- Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
- Klar abgegrenzte Banden:
- Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
6X | |
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G | |
Ja | |
Agarose-Gele | |
GeneRuler |
Agarose | |
DNA-Leiter | |
75 bp bis 20000 bp | |
Nachhaltige Verpackung | |
50 μg |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2913283 | Analysenzertifikat | 13/02/2025 | 10600301,SM1334 |
3148015 | Analysenzertifikat | 13/02/2025 | 10600301,SM1334 |
2993337 | Analysenzertifikat | 13/02/2025 | 10600301,SM1334 |
3050254 | Analysenzertifikat | 13/02/2025 | 10600301,SM1334 |
2796566 | Analysenzertifikat | 13/02/2025 | 10600301,SM1334 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
44Stunden
1Minuten
28Sekunden
41 -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Einsparungen zur Unterstützung Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Tage
41Stunden
1Minuten
28Sekunden
41Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen