Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler 1 kb Plus DNA-Leiter, gebrauchsfertig
GREENER_CHOICE
Führen Sie die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose-Gelen durch.
Marke:  Thermo Scientific™ SM1333
171.52 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
217.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24358" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10101240
  • 264.00 CHF / 5 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die GeneRuler 1 kb Plus DNA-Leiter, gebrauchsfertig, 75 bis 20.000 bp wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarosegelen empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die GeneRuler 1 kb Plus DNA-Leiter, gebrauchsfertig, ist zum direkten Beladen des Gels mit 6x DNA-Ladefarbstoff vorgemischt.
Die Leiter ist im Lieferumfang des 6x DNA-Ladefarbstoff für DNA-Proben enthalten.
Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten. Die GeneRuler 1kb Plus DNA-Leiter kann radioaktiv mit T4-Polynukleotidkinase markiert werden. Die Leiter wird mit 6x DNA-Ladefarbstoff für Proben-DNA geliefert.
  • Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
  • Klar abgegrenzte Banden:
  • Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6X
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G
Ja
Agarose-Gele
GeneRuler
Agarose
DNA-Leiter
75 bp bis 20000 bp
Nachhaltige Verpackung
500 Anwendungen
Dokumentation
Manuals
Flyers
Reference Materials
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2792465 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM1333
Chargennummer2812420 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM1333
Chargennummer2792383 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM1333
Chargennummer2812301 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM1333
Chargennummer2812355 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM1333
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneRuler 1 kb Plus DNA-Leiter, gebrauchsfertig > 75 bis 20.000 bp; 0,1 ug/ugl