Learn More
p-Kumarinsäure, 98 %, (kristallin), MP Biomedicals Artikelnummer.: 11468200
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
p-Kumarinsäure, 98 %, (kristallin), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11468200 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 11468200
Marke: MP Biomedicals 0210257610
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Überwiegend <l>trans<D>-Isomer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7400-08-0
Summenformel C9H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
InChI-Schlüssel NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Synonym p-Kumarinsäure, 4-Hydroxyzinnamidsäure, p-Hydroxyzinnamisäure, 4-Kumarsäure, trans-4-Hydroxyzimtsäure, trans-p-Kumarinsäure, 3-4-Hydroxyphenylacrylsäure, Para-Cumarsäure, Hydroxyzimtsäure, hydroxycinnamic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 637542
ChEBI CHEBI:32374
IUPAC-Name (E)-3-(4-Hydroxyphenyl)prop-2-ionsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Kumarinsäure
Prozentgehaltsbereich 98+ %
Menge 10 g
Formelmasse 164.2
Physikalische Form kristallin
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Coumaric Acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-hydroxycinnamic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
p-Kumarinsäure, 98 %, (kristallin), MP Biomedicals >