Learn More
p-Anisoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10254270
Zum Warenkorb hinzufügen
p-Anisoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10254270
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 10254270
Marke: Thermo Scientific Acros 104850050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-07-2
Summenformel C8H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.59
MDL-Nummer MFCD00000687
InChI-Schlüssel MXMOTZIXVICDSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methoxy, anisoyl chloride, 4-anisoyl chloride, p-methoxybenzoyl chloride, 4-methoxybenzoylchloride, 4-methoxybenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-methoxy, p-methoxybenzoic acid chloride, 4-methoxy-benzoyl chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7477
IUPAC-Name 4-Methoxybenzoylchlorid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Anisoyl chloride
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 22°C
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.2600g/mL
Siedepunkt 145°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4COCl
Brechungsindex 1.5800 to 1.582
Menge 5 g
Beilstein 10, 163
Merck Index 15, 665
Relative Dichte 1.26
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in diethyl ether,acetone and benzene
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0457420 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2023 Catalog Number104855000,104851000,104850050
ChargennummerA0406992 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number104855000,104851000,104850050
ChargennummerA0447769 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2022 Catalog Number104855000,104851000,104850050
ChargennummerA0414942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2022 Catalog Number104855000,104851000,104850050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Anisoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
p-Anisoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >