Learn More
4-Methoxybenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
4-Methoxybenzoyl chloride is used in the synthesis of stilbene and dihydrostilbene derivatives as potential anti-cancer agents. It is also used in the synthesis of coumarin dimers with potential HIV-1 activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxybenzoylchlorid wird bei der Synthese von Stilbenen und Dihydrostilbenderivaten als potenzielle Antikrebsmittel verwendet. Es wird auch bei der Synthese von Cumarindimeren mit möglicher HIV-1-Aktivität verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
4-Methoxybenzoylchlorid wird bei der Synthese von Stilbenen und Dihydrostilbenderivaten als potenzielle Antikrebsmittel verwendet. Es wird auch bei der Synthese von Cumarindimeren mit möglicher HIV-1-Aktivität verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methoxybenzoyl chloride |
Schmelzpunkt | 22°C |
Dichte | 1.26 |
Siedepunkt | 145°C (14 mmHg) |
Flammpunkt | 87°C (188°F) |
Brechungsindex | 1.581 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1729 |
Beilstein | 471918 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
4-Methoxybenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur