Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Tetracyclin-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests
Bestimmen Sie manuell die Empfindlichkeit von Mikroorganismen gegen antibiotische Substanzen über ein Antibiogramm (Antimicrobial Susceptibility Testing, AST) und mit Hilfe eines umfangreichen Sortiments an hochwertigen, anwenderfreundlichen Antibiotika-Testbscheiben.
39.56 CHF - 63.45 CHF
Spezifikation
Antimikrobielle Mittel Tetracyclin
Antibiotika-Code TE
Produkttyp Testblättchen für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Testtyp Antimikrobielle Empfindlichkeit
Anzahl pro Packung 5 Kassetten/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Antibiotika-Code Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Antibiotika-Code Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
11963872
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CT0054B
Oxoid Tetracyclin-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests TE 30 µg
63.45 CHF
250 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11923992
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CT0053B
Oxoid™ Tetracyclin-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests TE 10 μg N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Bestimmen Sie manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen anhand von Antibiotika-Empfindlichkeitstests (AST) in Verbindung mit den zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Oxytetracyclin-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests.
Anwenderfreundlichkeit durch bruchsichere und federgespannte Kartuschen, leicht ablesbare Kennzeichnung und Anzeige am Ende des Magazins.
Durch die Agardiffusion können nicht nur resistente, intermediäre und sensitive Organismen durch quantitative Ergebnisse kategorisiert werden, sondern es werden auch folgende Werte visuell angezeigt:
  • Inokulumwert
  • Vorhandensein einer Kontamination
  • Resistente Mutanten
  • Beta-Laktamase-Aktivität
  • Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Jede Kartusche ist einzeln mit einem Trockenmittel versiegelt, was einen Feuchtigkeitsgehalt von < 2 % und damit eine langfristige Stabilität gewährleistet.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
Tetracyclin
Testblättchen für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
5 Kassetten/Packung
50 Scheiben/Kassette
TE
Antimikrobielle Empfindlichkeit
50 Scheiben/Kassette
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ Tetracyclin-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests