Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Tetracyclin-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests
Bestimmen Sie manuell die Empfindlichkeit von Mikroorganismen gegen antibiotische Substanzen über ein Antibiogramm (Antimicrobial Susceptibility Testing, AST) und mit Hilfe eines umfangreichen Sortiments an hochwertigen, anwenderfreundlichen Antibiotika-Testbscheiben.
Marke:  Thermo Scientific™ CT0053B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11923992
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Bestimmen Sie manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen anhand von Antibiotika-Empfindlichkeitstests (AST) in Verbindung mit den zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Oxytetracyclin-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests.
Die Anwenderfreundlichkeit ist durch bruchsichere federgespannte Kartuschen, leicht ablesbare Kennzeichnungen und Indikatoren am Ende der Kartusche sichergestellt.
Durch die Scheibendiffusion können nicht nur resistente, intermediäre und sensitive Organismen durch quantitative Ergebnisse kategorisiert werden, sondern es werden auch folgende Parameter visuell angezeigt:
  • Inokulumwert
  • Vorhandensein einer Kontamination
  • Resistente Mutanten
  • Beta-Laktamase-Aktivität
  • Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Jede Kartusche ist einzeln mit einem Trockenmittel versiegelt, was einen Feuchtigkeitsgehalt von < 2 % und damit eine langfristige Stabilität gewährleistet.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen für die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tetracyclin
10 μg
TE
Antimicrobial Susceptibility
50 Scheiben/Kassette
Entspricht den BSAC- und EUCAST-Richtlinien
Oxoid™ Tetracyclin-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests
Antimicrobial Susceptibility Discs
5 Kassetten/Packung
50 Scheiben/Kassette
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6232782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2025 Catalog NumberCT0053B
Chargennummer3735418 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2023 Catalog NumberCT0053B
Chargennummer3531369 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2022 Catalog NumberCT0053B
Chargennummer3144979 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2020 Catalog NumberCT0053B
Chargennummer2840743 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2019 Catalog NumberCT0053B
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ Tetracyclin-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests >