Learn More
Thermo Scientific™ Malt Extract Agar (Dehydrated)
Detect, isolate and enumerate yeasts and molds with typical morphology and pigmentation using medium.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0059B
248.90 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10321063
  • 288.00 CHF / 500 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Detect, isolate and enumerate yeasts and molds with Thermo Scientific™ Oxoid™ Malt Extract Agar (Dehydrated). Mycological peptone in the medium gives a luxuriant growth of yeasts and molds with typical morphology and pigmentation.
Malzextrakt-Agar ähnelt der Formulierung von Galloway und Burgess1 für den Nachweis, die Isolierung und die Keimzahlbestimmung von Hefen und Schimmelpilzen. Für mykologische Keimzahlbestimmungen kann es wünschenswert sein, den etwas saureren Nährboden zuzubereiten, um das Wachstum von Bakterien zu unterdrücken.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Malzextrakt-Agar
Agar
Für 10,0 l Medium
Pulver
500 g
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6205654 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/12/2024 Catalog NumberCM0059B
Chargennummer6160703 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog NumberCM0059B
Chargennummer6121365 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2024 Catalog NumberCM0059B
Chargennummer6002276 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/04/2024 Catalog NumberCM0059B
Chargennummer3741839 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2023 Catalog NumberCM0059B
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Malt Extract Agar (Dehydrated) > Malzextrakt-Agar; 500 g
For Laboratory Use Only