Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Columbia-Blutagarbasis
Kultivieren Sie anspruchsvolle Mikroorganismen mit klaren hämolytischen Reaktionen und guter kolonialer Differenzierung mit dieser Universal-Blutagarbasis.
194.00 CHF - 1590.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Blaser-Wang-Selektiv-Medium
Form Pulver
Produkttyp Agar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10610145
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CM0331T
5 kg
1590.00 CHF
5 Kilogramm
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11469688
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CM0331R
2,5 kg
695.00 CHF
2.50 Kilogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10188142
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
CM0331B
500 g
194.00 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kultivieren und isolieren Sie mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Columbia Blut-Agar-Basis (dehydriert) anspruchsvolle Mikroorganismen mit deutlich sichtbaren hämolytischen Reaktionen bei Verwendung mit defibriniertem Vollblut (SR0050). Columbia Blut-Agar-Basis ist ein ideales Basismedium für die Herstellung von Blutagar, Schokoladenagar und für die Herstellung verschiedener selektiver und Identifizierungsmedien.
Züchten Sie mit Columbia Blut-Agar anspruchsvolle Organismen mit schneller Produktion großer Kolonien, klar definierten Hämolysezonen und guter kolonialer Differenzierung und einer guten Gesamtleistung, bei Verwendung mit defibriniertem Vollblut.
Herkömmlich handelt es sich bei der Basis von Blut-Agar entweder um Caseinhydrolysat oder Fleischextrakt. Der Vorteil der ersten Option liegt in der schnellen Entwicklung großer Kolonien, während die zweite Option klar definierte Hämolysen und eine gute Differenzierung der Kolonien ermöglicht. Die vorliegende Rezeptur kombiniert die Vorzüge beider Inhaltsstoffe und sorgt so für eine optimale Leistung.1.
  • Erzeugt große Kolonien anspruchsvoller Mikroorganismen mit klar definierten hämolytischen Reaktionen und deutlicher Kolonienmorphologie.
  • Dient als ideale Basis für bluthaltige Medien und für selektive Medienformulierungen, bei denen verschiedene Kombinationen von antimikrobiellen Mitteln als Zusatzstoffe verwendet werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Spezifikation
Blaser-Wang-Selektiv-Medium
Pulver
Agar
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Laboranwendungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ Columbia-Blutagarbasis