Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Columbia-Blutagarbasis
Kultivieren Sie anspruchsvolle Mikroorganismen mit klaren hämolytischen Reaktionen und guter kolonialer Differenzierung mit dieser Universal-Blutagarbasis.
Marke: Thermo Scientific™ CM0331T
1259.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kultivieren und isolieren Sie mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Columbia Blut-Agar-Basis (dehydriert) anspruchsvolle Mikroorganismen mit deutlich sichtbaren hämolytischen Reaktionen bei Verwendung mit defibriniertem Vollblut (SR0050). Columbia Blut-Agar-Basis ist ein ideales Basismedium für die Herstellung von Blutagar, Schokoladenagar und für die Herstellung verschiedener selektiver und Identifizierungsmedien.
Züchten Sie mit Columbia Blut-Agar anspruchsvolle Organismen mit schneller Produktion großer Kolonien, klar definierten Hämolysezonen und guter kolonialer Differenzierung und einer guten Gesamtleistung, bei Verwendung mit defibriniertem Vollblut.
Herkömmlich handelt es sich bei der Basis von Blut-Agar entweder um Caseinhydrolysat oder Fleischextrakt. Der Vorteil der ersten Option liegt in der schnellen Entwicklung großer Kolonien, während die zweite Option klar definierte Hämolysen und eine gute Differenzierung der Kolonien ermöglicht. Die vorliegende Rezeptur kombiniert die Vorzüge beider Inhaltsstoffe und sorgt so für eine optimale Leistung.1.
- Erzeugt große Kolonien anspruchsvoller Mikroorganismen mit klar definierten hämolytischen Reaktionen und deutlicher Kolonienmorphologie.
- Dient als ideale Basis für bluthaltige Medien und für selektive Medienformulierungen, bei denen verschiedene Kombinationen von antimikrobiellen Mitteln als Zusatzstoffe verwendet werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Blaser-Wang-Selektiv-Medium | |
Agar | |
Für 128.0 l Medium |
Pulver | |
5 kg |
Nur für Laboranwendungen