Learn More
Thermo Scientific™ Brilliantgrüne Galle-Bouillon 2 % (dehydriert)
Dieses Medium eignet sich zur Erkennung und Bestätigung von Organismen der Gruppe Coli aerogenes in Wasser, Abwasser, Lebensmitteln, Milch und Milchprodukten.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0031B
186.20 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10577483
  • 201.00 CHF / 500 Gramm
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Brilliantgrüne Bouillon 2 % (dehydriert) kann festgestellt werden, ob Mitglieder der Gruppe coli-aerogenes in Wasser, Abwasser, Lebensmitteln, Milch und Milchprodukten vorhanden sind. Das Medium wurde so formuliert, dass es sich für Coliformbakterien eignet, die durch die schnelle Gasproduktion durch Laktose-Fermentation erkannt werden. Gallensalze und Brillantgrün im Medium hemmen grampositive und gramnegative B entsprechend.
Brilliantgrüne Bouillon 2 % wurde erstmals von Durham und Schönlein beschrieben1 Zur selektiven Rückgewinnung von Organismen der Gruppe coli-aerogenes. Die Konzentration der Bestandteile des Mediums ist so optimiert, dass anaerobe Laktose-Fermentierer gehemmt werden, ohne dass die Coliformen beeinträchtigt werden.
  • Einfache Auswertung und Ablesbarkeit: Coliformbakterien sind durch die schnelle Gasproduktion durch Laktose-Fermentation leicht zu erkennen.
  • Auswahl für Coliform-Organismen: Gallensalze und Brillantgrün im Medium hemmen nicht-zielgerichtete grampositive und gramnegative Organismen. Das Medium wurde außerdem optimiert, um das Wachstum anaerober Lactose-Fermentierer zu verhindern, ohne dass Coliformen betroffen sind.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Industrieanwendung: AFNOR, AOAC, BSI, IDF, ISO, NMKL.
Pulver
500 g
Brillante grüne Galle 2 % Bouillon
Trockenkulturmedien
Für 12.5 l Medium
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6206088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog NumberCM0031B
Chargennummer6137482 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2024 Catalog NumberCM0031B
Chargennummer3760111 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2024 Catalog NumberCM0031B
Chargennummer3695292 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2023 Catalog NumberCM0031B
Chargennummer3670000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2023 Catalog NumberCM0031B
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Brilliantgrüne Galle-Bouillon 2 % (dehydriert) > Brillantgrüne Galle 2 % Bouillon; 500 g
Nur für Laboranwendungen