Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ Compact
Oxoid AnaeroGen Compact ist eine einfache anaerobe Gaserzeugungsanlage für die anaerobe Inkubation von bis zu vier Petrischalen oder einer Identifizierungsplatte.
Marke:  Thermo Scientific™ AN0010C
73.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10729081
  • 77.30 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Oxoid AnaeroGen Compact ist eine einfache anaerobe Gaserzeugungsanlage für die anaerobe Inkubation von bis zu vier Petrischalen oder einer Identifizierungsplatte.
  • Verwendung 1 Beutels/Compact Kunststoffbeutels
  • Zur Verwendung mit der AnaeroGen™ Kompaktverschlussklemme, Artikel-Nr. An0005C
Enthält: 10 Tütchen und 10 Beutel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
AnaeroGen Compact
10 Tütchen und 10 Beutel
Thermo Scientific Oxoid™
10/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ Compact >