Learn More
Oxfendazol-d3, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15957402
Oxfendazol-d3, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15957402 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
10 mg geliefert
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15957402
Marke: Honeywell Fluka R101510MG
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 1228182-54-4
Verpackung Glasflasche
Menge 10 mg geliefert
Summenformel C15D3H10N3O3S
MDL-Nummer MFCD16652546
Zur Verwendung mit (Anwendung) ANTHELMINTIK UND FLUKIZIDE
Physikalische Form Pulver
Molekulargewicht (g/mol) 318.37
Güte Analysenstandard
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oxfendazol-d3, Honeywell Fluka™ >