Learn More
Oxalsäure, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11418610
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Oxalsäure, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418610
250g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
50g
250g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11418610
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044410.30
Wissenschaft ist schon schwer genug Ihre Bioreagenzien sollten es nicht sein
Aktionscode 24128 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90.034 g/mol
Oxalic acid is used as reducing agent for photographic films, as mordant in dyeing process, as bleaching agent for removal of rust through complex formation, and as grinding agent during polishing of marble. It is used in waste water treatment to remove calcium. The conjugate base of oxalic acid acts as a chelating agent for metal ions. It is used as a catalyst for esterifications in synthetic organic chemistry and as an analytical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-62-7
Summenformel C2H2O4
Molekulargewicht (g/mol) 90.034
MDL-Nummer MFCD00002573
InChI-Schlüssel MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
IUPAC-Name Oxalsäure
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalic acid
Namenshinweis Anhydrous
pH 1,3
Schmelzpunkt ∼185 °C (Zersetzung)
Farbe Weiß
Strukturformel HO2CCO2H
UN-Nummer UN3261
Beilstein 385686
Merck Index 14,6911
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ether. Insoluble in benzene and chloroform.
Formelmasse 90.04
Reinheit (%) 98%
Dichte 1,9 g/mL
Menge 250g
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10253065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2024 Artikelnummer044410.30,044410.18
Chargennummer10249746 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Artikelnummer044410.30,044410.18
Chargennummer10247539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2023 Artikelnummer044410.30,044410.18
Chargennummer10245624 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2023 Artikelnummer044410.30,044410.18
Chargennummer10240512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Artikelnummer044410.30,044410.18
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalic acid, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Oxalic acid
Name des Produkts
Oxalsäure, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >