Learn More
Oxalessigsäure, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 328-42-7 | C4H4O5 | 132.071 g/mol
58.85 CHF - 183.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 328-42-7 |
---|---|
Summenformel | C4H4O5 |
Molekulargewicht (g/mol) | 132.071 |
MDL-Nummer | MFCD00002592 |
InChI-Schlüssel | KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | oxalacetic acid, oxaloacetic acid, 2-oxosuccinic acid, oxaloacetate, ketosuccinic acid, oxosuccinic acid, 2-ketosuccinic acid, butanedioic acid, oxo, oxobutanedioic acid, oxalacetate |
PubChem CID | 970 |
ChEBI | CHEBI:30744 |
IUPAC-Name | 2-Oxobutandioesäure |
SMILES | C(C(=O)C(=O)O)C(=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11367138
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
015789.04 |
2 g |
58.85 CHF
2 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11377138
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
015789.09 |
10 g |
183.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Oxaloacetic acid is a substrate for malate dehydrogenase and oxaloacetate decarboxylase. It is an inhibitor of succinic dehydrogenase. It is an intermediate in the citric acid cycle and glucogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
328-42-7 | |
132.071 | |
KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N | |
970 | |
2-Oxobutandioesäure |
C4H4O5 | |
MFCD00002592 | |
oxalacetic acid, oxaloacetic acid, 2-oxosuccinic acid, oxaloacetate, ketosuccinic acid, oxosuccinic acid, 2-ketosuccinic acid, butanedioic acid, oxo, oxobutanedioic acid, oxalacetate | |
CHEBI:30744 | |
C(C(=O)C(=O)O)C(=O)O |
Spezifikation
Oxalacetic acid | |
161°C (decomposition) | |
>98% | |
MFCD00002592 | |
1705475 | |
oxalacetic acid, oxaloacetic acid, 2-oxosuccinic acid, oxaloacetate, ketosuccinic acid, oxosuccinic acid, 2-ketosuccinic acid, butanedioic acid, oxo, oxobutanedioic acid, oxalacetate | |
KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N | |
2-Oxobutandioesäure | |
970 | |
132.07 | |
Pulver |
328-42-7 | |
88°C (190°F) | |
C4H4O5 | |
UN3261 | |
14,6909 | |
Soluble in water (0.1g/ml),ether,ethanol,acetone,and acetone ethyl acetate. | |
C(C(=O)C(=O)O)C(=O)O | |
132.071 | |
CHEBI:30744 | |
≥98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H314-H318
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVER FESTSTOFF, BASISCH, ORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 206-329-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Oxalacetic acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Oxalacetic acid