Learn More
Descripción
Oxaloacetic acid is a substrate for malate dehydrogenase and oxaloacetate decarboxylase. It is an inhibitor of succinic dehydrogenase. It is an intermediate in the citric acid cycle and glucogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Oxalacetic acid |
Schmelzpunkt | 161°C (decomposition) |
Flammpunkt | 88°C (190°F) |
Prozentgehaltsbereich | >98% |
Menge | 2 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 1705475 |
Merck Index | 14,6909 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (0.1g/ml),ether,ethanol,acetone,and acetone ethyl acetate. |
Formelmasse | 132.07 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X22K015 | Analysenzertifikat | 27/05/2025 | 015789.04 |
P14K037 | Analysenzertifikat | 21/05/2024 | 015789.09,015789.04 |
M23J046 | Analysenzertifikat | 27/01/2023 | 015789.09,015789.04 |
Y14I023 | Analysenzertifikat | 29/11/2022 | 015789.09,015789.04 |
T13G027 | Analysenzertifikat | 09/06/2022 | 015789.09,015789.04 |
Sicherheit und Handhabung
- Oxalacetic acid
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Oxalacetic acid